Learn More
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane, tech. 90%
Artikelnummer. 11377745
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11377745 25 g 25g
11387745 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11377745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02570.14
 Restricted Item
Request Bulk or Custom Format
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 13528-93-3 | C6H16Cl2Si2 | 215.26 g/mol
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane is used as Protecting Reagent for Primary Amines. It is also used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane is used as Protecting Reagent for Primary Amines. It is also used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Incompatible with Strong oxidizing agents, Strong bases and water. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13528-93-3
Molecular Formula C6H16Cl2Si2
Molecular Weight (g/mol) 215.26
MDL Number MFCD00000505
InChI Key VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis chlorodimethylsilyl ethane, ethylenebis chlorodimethylsilane, silane, 1,2-ethanediylbis chlorodimethyl, unii-b4ocj0e6j1, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichlorodisilethylene, chloro 2-chlorodimethylsilyl ethyl dimethylsilane, b4ocj0e6j1, 2,5-dichloro-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-dichloro-disylethylene
PubChem CID 83552
SMILES C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Boiling Point 198°C to 200°C
Melting Point 34°C to 40°C
Quantity 25 g
UN Number UN3261
Beilstein 1920141
Flash Point 65°C (149°F)
Solubility Information Reacts with water.
IUPAC Name chloro-[2-[chloro(dimethyl)silyl]ethyl]-dimethylsilane
Formula Weight 215.27
Percent Purity 90%
Grade Technical
Sensitivity Moisture sensitive
Chemical Name or Material 1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.