Learn More
1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 97%
Product Code. 15460087
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15460087 1 g 1g
15470087 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15460087 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H66108.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3849-01-2 | C12H15Cl3 | 265.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3849-01-2
Molecular Formula C12H15Cl3
Molecular Weight (g/mol) 265.60
MDL Number MFCD00229016
InChI Key PHQFMPNZCIHSPC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,3,5-tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
Spezifikation
Color White
Quantity 1 g
UN Number UN3261
Beilstein 2369523
Synonym 3,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro-phenylamine, 3,4-difluorophenyl amine, 3,4-difluoro aniline, 3,4-difluorophenylamine, 3,4-difluoranilin, 3,4-difloroaniline, 3,4-difluroaniline, 3.4-difluoroaniline
SMILES CC1=C(CCl)C(C)=C(CCl)C(C)=C1CCl
PubChem CID 77469
Formula Weight 265.6
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.