Learn More
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | -95°C |
| Color | Colorless |
| Density | 1.06g/mL at 25°C |
| Boiling Point | 76°C |
| Flash Point | −3°C (26.6°F) |
| Ignition Point | 525°F |
| Packaging | Glass Bottle |
| Refractive Index | n20/D 1.401(lit.) |
| Quantity | 500 mL |
| UN Number | UN1166 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?