missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dibutyl Benzene-1,4-dicarboxylate, TRC

Product Code. 30010942
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30010942 500 mg 500mg
30011927 1 g 1g
30007761 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30010942 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD159391500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1962-75-0
Molecular Formula C16H22O4
Molecular Weight (g/mol) 278.34
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dibutyl ester (9CI), 1,4-Dibutyl 1,4-benzenedicarboxylate (ACI), Terephthalic acid, dibutyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 1,4-Dibutyl benzene-1,4-dicarboxylate, Butyl terephthalate, Dibutyl terephthalate, Eastman DBT, NSC 6349, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-dibutyl ester (ACI), Terephthalic Acid, Bis-butyl Ester
IUPAC Name dibutyl benzene-1,4-dicarboxylate
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCCC

Spécification

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-7-9-14(10-8-13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Formula Weight 278.1518
Chemical Name or Material 1,4-Dibutyl Benzene-1,4-dicarboxylate
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.