Learn More
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11361857
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11361857 1 g 1g
11371857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11361857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07330.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16018-83-0
Molecular Formula C8H11ClFN5
Molecular Weight (g/mol) 231.659
MDL Number MFCD00051986
InChI Key HBYJTLZNKNUTCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl biguanide hydrochloride, 1-carbamimidamido-n-4-fluorophenyl methanimidamide hydrochloride, biguanide, 1-p-fluorophenyl-, monohydrochloride, acmc-1bs1v, 1-diaminomethylidene-2-4-fluorophenyl guanidine hydrochloride, 1-4-fluorophenyl biguanide hydrochlorid, 1-4-fluorophenyl biguanidine hydrochloride, n-4-fluorophenyl imidodicarbonimidic diamide hydrochloride, 4-fluoroanilino imino methyl amino methanimidamide hydrochloride
PubChem CID 11424753
IUPAC Name 1-(diaminomethylidene)-2-(4-fluorophenyl)guanidine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C(N)N=C(N)N)F.Cl
Especificaciones
Melting Point 212°C to 216°C
Quantity 1 g
Formula Weight 231.66
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.