Learn More
1-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Assay Percent Range | 97% |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 176.26 |
| Chemical Name or Material | 1-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethan-1-one |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?