Learn More
1-Adamantaneethanol, 98%
Artikelnummer. 11317346
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11317346 5 g 5g
11307346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11317346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09318.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 6240-11-5 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6240-11-5
MDL Number MFCD00074756
Tekniske data
Melting Point 73°C to 75°C
Molecular Formula C12H20O
Quantity 5 g
Beilstein 1855382
Synonym 1-adamantaneethanol, 2-adamantan-1-yl ethanol, 2-1-adamantyl ethanol, 1-admantaneethanol, 1-adamantane ethanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decaneethanol 9ci, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane-1-ethanol, 2-tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-yl ethanol, 2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl ethanol, 2-adamantan-1-ylethanol
InChI Key ZBIDZPHRNBZTLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CCO
IUPAC Name 2-(1-adamantyl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 180.29
PubChem CID 110810
Formula Weight 180.29
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Adamantaneethanol
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.