Learn More
1-Butyl-3-methylimidazolium Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formula Weight | 174.0924 |
| Chemical Name or Material | 1-Butyl-3-methylimidazolium Chloride |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?