missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™

Product Code. 15465576
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15465576 10 g 10g
15475576 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15465576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60228.09
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 292140-86-4
Molecular Formula C7H13F6N2P
Molecular Weight (g/mol) 270.159
MDL Number MFCD08458503
InChI Key XLKYEJKYOZNSDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-ethyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 3-ethyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, dsstox_cid_29120, dsstox_rid_83339, dsstox_gsid_49264, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 50878556
IUPAC Name 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-3-ium;hexafluorophosphate
SMILES CCN1C=C[N+](=C1C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F

Spezifikation

Quantity 10 g
Formula Weight 270.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.