Learn More
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 15430529
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15430529 250 mg 250mg
15420529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15430529 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63695.MD
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 54605-72-0 | C10H8N2O | 172.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54605-72-0
Molecular Formula C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.19
MDL Number MFCD02179568
InChI Key PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, pubchem13271, acmc-1awxu, phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-phenyl
PubChem CID 952089
IUPAC Name 1-phenylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Melting Point 84°C to 88°C
Color Yellow
Quantity 250 mg
Sensitivity Light and moisture sensitive
Formula Weight 172.18
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.