Learn More
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10427422
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10427422 250 mg 250mg
10501682 1 g 1g
10021694 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10427422 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC09701CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-08-2026
Add to basket
Identificatori chimici
CAS 19155-88-5
Molecular Formula C7H3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 163.11
MDL Number MFCD00276977
InChI Key WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2735454
IUPAC Name 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 164.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.