Learn More
2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10101232
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
10101232 10 g 10g
10072364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10101232 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01685EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 122376-76-5
Molecular Formula C8H5F2N
Molecular Weight (g/mol) 153.132
MDL Number MFCD00061278
InChI Key OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
PubChem CID 518565
IUPAC Name 2-(3,5-difluorophenyl)acetonitrile
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
Especificaciones
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Linear Formula F2C6H3CH2CN
Quantity 10 g
Formula Weight 153.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.