missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 95%

Artikelnummer. 15461106
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15461106 1 g 1g
15471106 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15461106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54372.03
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 944401-57-4 | C12H16BF3N2O2 | 288.077 g/mol

2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.

Solubility
Slightly soluble in water.

Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 944401-57-4
Molecular Formula C12H16BF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 288.077
MDL Number MFCD12923420
InChI Key AHNBKJSRXQDYEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-4-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 6-amino-4-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridm-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl pyridin-2-amine
PubChem CID 57416499
IUPAC Name 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2C(F)(F)F)N

Spezifikation

Quantity 1 g
Beilstein 15519102
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 288.07
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.