Specifications
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Colorless to Yellow |
| Density | 1.15g/mL |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | C6H5CH2OC6H4C(=O)H |
| Refractive Index | 1.5980 to 1.6020 (20°C, 589nm) |
| Quantity | 10 g |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?