Learn More
2-Chloro-4-nitrotoluene, 98%
Artikelnummer. 11465557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11465557 25 g 25g
11475557 100 g 100g
11485557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11465557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23542.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-86-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-86-8
Molecular Formula C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
MDL Number MFCD00007210
InChI Key LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrotoluene, benzene, 2-chloro-1-methyl-4-nitro, o-chloro-p-nitrotoluol, toluene, 2-chloro-4-nitro, 3-chloro-4-methylnitrobenzene, 2-chlor-4-nitrotoluen, unii-9t26lnr6t8, 2-chloro-4-nitrotoluen czech, 2,4-chloronitrotoluene, 2-chloro-4-nitro-1-methylbenzene
PubChem CID 8491
IUPAC Name 2-chloro-1-methyl-4-nitrobenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Melting Point 62°C to 66°C
Boiling Point 260°C
Quantity 25 g
UN Number UN3457
Beilstein 1817924
Formula Weight 171.58
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Chloro-4-nitrotoluene
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.