Learn More
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 97%
Product Code. 11478717
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11478717 5 g 5g
11399619 1 g 1g
11488717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11478717 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A19884.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 98619-07-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone is used in used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2′-Fluoro-4′-hydroxyacetophenone is used in used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98619-07-9
Molecular Formula C8H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 154.14
MDL Number MFCD00142713
InChI Key ZCZIRBNZMFUCOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-fluoroacetophenone, 2-fluoro-4-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl-1-ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-2-fluoro-4-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl, 4'-hydroxy-2'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2724912
IUPAC Name 1-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1F
Spezifikation
Melting Point 121°C to 123°C
Quantity 5 g
Beilstein 696642
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 154.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.