Learn More
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11935701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11935701 5 g 5g
11925701 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11935701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 59741-04-7
Molecular Formula C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.18
InChI Key IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 4141520
IUPAC Name 2-isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Specifica
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 25.0°C to 26.0°C
Color Colorless
Density 1.1120g/mL
Boiling Point 240.0°C
Flash Point 110°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Quantity 5 g
Specific Gravity 1.112
Formula Weight 163.18
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid or Low Melting Solid
Chemical Name or Material 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Skin sensitiser Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.