Learn More
2-Morpholinoisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10095772
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10095772
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge CC43104CB
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 864068-87-1
Molecular Formula C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.22
MDL Number MFCD08060524
InChI Key VMFCHBZYIHUMQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537563
SMILES O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Synonym 2-morpholinoisonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl isonicotinaldehyd, 2-morpholin-4-yl-pyridine-4-carbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
IUPAC Name 2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-carbaldehyde
Formula Weight 192.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Morpholinoisonicotinaldehyde