Learn More
2-Nitro-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15455546
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15455546 250 mg 250mg
15466668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15455546 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60193.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331256-09-8
Molecular Formula C12H9N3O6S
Molecular Weight (g/mol) 323.279
MDL Number MFCD00406329
InChI Key NGHQCODQNBAKLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-n-2-nitrophenyl benzenesulfonamide, n-2-nitrophenylsulfonyl-2-nitroaniline, 2-nitrophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, 2-nitro-n-2-nitro-phenyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 2827773
IUPAC Name 2-nitro-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Quantity 250 mg
Formula Weight 323.28
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Nitro-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.