Learn More
Solstice 2-Propanol
Descrizione
- ACS general use solvents.
- Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
- Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
- Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
- All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Specifica
Specifica
| pH | Neutral |
| Melting Point | -90°C |
| CAS Min % | 100.00% |
| Color | Colorless |
| CAS Max % | 100.00% |
| Density | 0.7855 g/cm3 (20°C) |
| Quantity | 7 L |
| Flash Point | 12°C |
| Packaging | Returnable Stainless Steel Can |
| Physical Form | Liquid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?