Learn More
Solstice 2-Propanol CHROMASOLV™
Beschreibung
- For HPLC and organic synthesis.
- High-purity, multipurpose solvents.
- High lot-to-lot consistency.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | Neutral |
| Melting Point | -90°C |
| Color | Colorless |
| CAS Max % | 100.00% |
| Density | 0.784 to 0.786 g/cm3 (20°C) |
| Quantity | 7 L |
| Flash Point | 12°C |
| Packaging | Returnable Stainless Steel Can |
| Physical Form | Liquid |
| Product Line | CHROMASOLV |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Propanol
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H336-May cause drowsiness or dizziness.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?