Learn More
2-Pyrazinylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 250 mg |
| IUPAC Name | (pyrazin-2-yl)methanol |
| Formula Weight | 110.12 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | 2-Pyrazinylmethanol |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?