missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dichloroaniline, TRC

Código de producto. 18050230
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18050230 5 g 5g
30137012 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18050230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4318005G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 95-76-1
Molecular Formula C6 H5 Cl2 N
Molecular Weight (g/mol) 162.02
Synonym Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
IUPAC Name 3,4-dichloroaniline
SMILES Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1

Especificaciones

Analyte or Component Names 3,4-Dichloroaniline
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Solution Type Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantity 5 g
Formula Weight 160.9799
Chemical Name or Material 3,4-Dichloroaniline
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.