missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, TRC

Product Code. 30132857
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
50 g
Unit Size:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30132857 50 g 50g
30010752 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30132857 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD49371550G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1620-98-0
Molecular Formula C15H22O2
Molecular Weight (g/mol) 234.33
Synonym 2,6-Di-tert-Butyl-4-formylphenol, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzaldehyde, NSC 14450
SMILES CCOC(=O)C1CC2C(N2)C(OC(CC)CC)C=1

Spezifikation

Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
Formula Weight 234.162
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.