Learn More
3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15499116
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15499116 250 mg 250mg
15432049 1 g 1g
15442049 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15499116 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64738.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is an important intermediate for organic synthesis and pharmaceutical.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 908142-03-0
Molecular Formula C8H11BO4
Molecular Weight (g/mol) 181.982
MDL Number MFCD14155851
InChI Key DOQUCBSZQOPLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenylboronic acid, ksc005q4b, 3-hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl boronicacid, b-3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, b-3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl
PubChem CID 53407782
IUPAC Name [3-(hydroxymethyl)-4-methoxyphenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)CO)(O)O
Spezifikation
Color White
Quantity 250 mg
Beilstein 15501236
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 181.98
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.