missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxymethylpiperidine, TRC

Artikelnummer. 30405427
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30405427 500 mg 500mg
30390683 2.5 g 2.5g
30404619 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30405427 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH972450500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4606-65-9
Molecular Formula C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.17
Synonym 3-Piperidinemethanol, (3-Piperidinyl)methanol, (3-Piperidyl)methanol, (Piperidin-3-yl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, 3-Pipecolin-α-ol
IUPAC Name piperidin-3-ylmethanol
SMILES OCC1CCCNC1

Spezifikation

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h6-8H,1-5H2
Formula Weight 115.0997
Chemical Name or Material 3-Hydroxymethylpiperidine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.