Tekniske data
Tekniske data
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Colorless to Yellow |
| Density | 1.5000g/mL |
| Boiling Point | 255°C to 256°C |
| Flash Point | 109°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | BrC6H3(OCH3)2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Bromoveratrole
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P362-Take off contaminated clothing.
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.