Learn More
4-Ethoxyphenyl trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 15482726
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15482726 5 g 5g
15472726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15482726 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H56493.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95973-51-6
Molecular Formula C26H34O3
Molecular Weight (g/mol) 394.555
MDL Number MFCD09952999
InChI Key BOJBRLBJBXWHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenyl 4-trans-4-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethoxyphenyl 2-trans-4-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethoxyphenyl 4-1s,4r-4-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethoxyphenyl 4-4-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethoxyphenyl-4'-trans-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethoxyphenyl trans-4-4-n-pentylcyclohexyl benzoate
PubChem CID 23334669
IUPAC Name (4-ethoxyphenyl) 4-(4-pentylcyclohexyl)benzoate
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC3=CC=C(C=C3)OCC
Spezifikation
Quantity 5 g
Formula Weight 394.55
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 4-Ethoxyphenyl trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.