Learn More
4-Ethyltoluene, 97%
Product Code. 11331517
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11331517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02120.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-96-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
4-Ethyltoluene is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Ethyltoluene is used as intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances such as oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 622-96-8
Molecular Formula C9H12
Molecular Weight (g/mol) 120.195
MDL Number MFCD00009263
InChI Key JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyltoluene, p-ethyltoluene, benzene, 1-ethyl-4-methyl, 4-methylethylbenzene, toluene, p-ethyl, p-ethylmethylbenzene, p-methylethylbenzene, 1-methyl-4-ethylbenzene, 1-ethyl-4-methyl-benzene, para-ethyltoluene
PubChem CID 12160
IUPAC Name 1-ethyl-4-methylbenzene
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C
Specifica
Melting Point -62°C
Density 0.861
Boiling Point 161°C to 163°C
Flash Point 43°C (109°F)
Refractive Index 1.495
Quantity 5 g
UN Number UN3295
Beilstein 1903007
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 120.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Ethyltoluene
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato