Learn More
4F 4PP oxalate, R&D Systems™
Description
4F 4PP oxalate is a selective 5-HT2A antagonist with almost as high affinity (Ki = 5.3 nM) as Ketanserin (Cat. No. 0908) but with a much lower affinity for 5-HT2C sites (Ki = 620 nM).
Specifications
Spécification
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 429.49 |
| Percent Purity | >99% |
| Product Line | Tocris |
| Chemical Name or Material | 4F 4PP oxalate |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?