Få mere at vide
[5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Produktkode 10192844
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Packaging Förpackningsstorlek
10192844 1 g Amber Glass Bottle 1g
10082304 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10192844 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC46909DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 876728-41-5
Molecular Formula C9H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 178.19
MDL Number MFCD08271948
InChI Key XKIFRVDOWHFUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-2-furyl-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525802
IUPAC Name [5-(furan-2-yl)-1-methylpyrazol-3-yl]methanol
SMILES CN1N=C(CO)C=C1C1=CC=CO1
Tekniske data
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 178.19
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material [5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.