Learn More
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol,97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10515744
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10515744
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07809DA
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 773869-57-1
Molecular Formula C7H7IO2
Molecular Weight (g/mol) 250.035
InChI Key VIWWSAGABDIIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethyl-2-iodophenol, 3-hydroxy-4-iodobenzyl alcohol, 3-hydroxy-4-iodobenzenemethanol, benzenemethanol,3-hydroxy-4-iodo, zlchem 794, 5-hydroxymethyl-2-iodo-phenol, 3-hydroxy-4-iodophenyl methanol, 5-hydroxymethyl-2-iodanyl-phenol
PubChem CID 18525941
IUPAC Name 5-(hydroxymethyl)-2-iodophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)O)I
Specifica
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 250.03
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-(hydroxymethyl)-2-iodophenol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato