missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABHD13 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18259997 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18259997 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18259997 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP188978

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ABHD13 Polyclonal specifically detects ABHD13 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen ABHD13
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Accession No. Q7L211
Gene Alias abhydrolase domain containing 13, abhydrolase domain-containing protein 13, bA153I24.2, BEM46L1, C13orf6, chromosome 13 open reading frame 6, EC 3.-, FLJ14906, MGC27058, RP11-153I24.2
Gene Symbols ABHD13
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KSEGEASEEGLYLDSEAVLDYVMTRPDLDKTKIFLFGRSLGGAVAIHLASENSHRISAIMVENTFLSIPHMASTLFSFFP
Molecular Weight of Antigen 39 kDa
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84945
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.