Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -112°C |
| Color | Colorless |
| Boiling Point | 51°C |
| Packaging | Plastic Coated Glass bottle |
| Quantity | 500 mL |
| Vapor Density | 2.7 |
| Formula Weight | 78.5g/mol |
| Physical Form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetyl chloride
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- EUH014-Reacts violently with water.
- EUH071-Corrosive to the respiratory tract.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?