Learn More
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/4572R), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | AMACR/4572R |
| Conjugate | Janelia Fluor 549 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant full-length human alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR protein (Uniprot: Q9UHK6) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?