Learn More
Amantadine, TRC
Product Code. 30136695
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30136695 25 g 25g
17962765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30136695 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA57600825G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-94-5
Molecular Formula C10 H17 N
Molecular Weight (g/mol) 151.25
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 1-Adamantanamine (6CI,8CI), (Adamantan-1-yl)amine, 1-Adamantamine, 1-Adamantylamine, 1-Amantadine, 1-Aminoadamantane, Adamantamine, Adamantanamine, Adamantylamine, Amantadine, NSC 341865, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-amine
IUPAC Name adamantan-1-amine
SMILES NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2
Formula Weight 151.1361
Chemical Name or Material Amantadine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.