Specifications
Specifica
| Melting Point | 190.0°C |
| Color | White |
| pH | 3.8 to 4.4 (5% soln. at 25°C) |
| Physical Form | Crystalline Solid |
| Quantity | 2.5 kg |
| Assay Percent Range | 98+% |
| Linear Formula | NH4H2PO4 |
| Merck Index | 15, 541 |
| Solubility Information | Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone |
| IUPAC Name | phosphoric acid amine |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.