Specifications
| Melting Point | 149°C |
| Color | White |
| pH | 5 to 6 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 250 g |
| Formula Weight | 76.12g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium thiocyanate
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- H302-Harmful if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- H318-Causes serious eye damage.
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P233-Keep container tightly closed.
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?