Description
Ankyrin Repeat Domain 24 Polyclonal specifically detects Ankyrin Repeat Domain 24 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
| Antigen | Ankyrin Repeat Domain 24 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | Q8TF21 |
| Gene Alias | ANKRD24, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein 24, KIAA1981 |
| Gene Symbols | ANKRD24 |
| Host Species | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?