Learn More
Anti-Human STRO-1 (STRO-1), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 65184-1-IG-500UG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30234044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.08€
    320.00€ / 500µg
    Save 2.08€
    0.65% Off
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
The STRO-1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human cd34 positive bone marrow cells of human STRO-1. This antibody recognizes human antigen. The STRO-1 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Especificaciones
STRO-1
Monoclonal
0.5 mg/mL
Mouse
Purified by precipitation and chromatography
RUO
Human
Flow Antibody
IgM λ
Flow Cytometry
STRO-1
Unconjugated
Human CD34 positive bone marrow cells
500 μg
Primary
Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado