Description
AP-2 gamma Polyclonal specifically detects AP-2 gamma in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigen | AP-2 gamma |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Activating enhancer-binding protein 2 gamma, AP2-GAMMA, ERF1, estrogen receptor factor 1, hAP-2g, TFAP2G, transcription factor AP-2 gamma, transcription factor AP-2 gamma (activating enhancer binding protein 2 gamma), transcription factor AP-2 gamma (activating enhancer-binding protein 2 gamma), Transcription factor ERF-1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human AP-2 gamma. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?