Learn More
Invitrogen™ ARHGAP25 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1N03)
Descrizione
ARHGAP25 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
ARHGAP25 encode negative regulators of Rho GTPases, which are implicated in actin remodeling, cell polarity, and cell migration.
Specifica
Specifica
| Antigen | ARHGAP25 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_1N03 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | ARHGAP25 |
| Gene Accession No. | P42331 |
| Gene Alias | A130039I20Rik; ARHGAP25; epididymis secretory protein Li 308; HEL-S-308; KAIA0053; KIAA0053; RGD1562105; Rho GTPase activating protein 25; rho GTPase-activating protein 25; Rho-type GTPase-activating protein 25 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?