Få mere at vide
Invitrogen™ ARHGAP9 Polyclonal Antibody
Beskrivelse
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user. Immunogen sequence: NPGSMEGTQT LKRNNDVLQP QAKGFRSDTG TPEPLDPQGS LSLSQRTSQL DPPALQAPRP LPQLLDDPHE VEKSGLLNMT KIAQGGRKLR KNW Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 59%, Rat - 43%.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ARHGAP9 |
| Applications | Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | ARHGAP9 |
| Gene Accession No. | Q9BRR9 |
| Gene Alias | 10C; ARHGAP9; RGL1; Rho GTPase activating protein 9; rho GTPase-activating protein 9; Rho-type GTPase-activating protein 9 |
| Gene Symbols | ARHGAP9 |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.