Learn More
ARL13B Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigen ARL13B
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
16897644
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
17711-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16887644
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
17711-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
This antibody detects two specific bands at 60 kDa and 48 kDa. Arl13b is predicted to be a 48 kDa protein, and the 60 kDa band is likely to represent a modified form of Arl13b. ARL13B can be used to mark the cilia.
This gene encodes a member of the ADP-ribosylation factor-like family. The encoded protein is a small GTPase that contains both N-terminal and C-terminal guanine nucleotide-binding motifs. This protein is localized in the cilia and plays a role in cilia formation and in maintece of cilia. Mutations in this gene are the cause of Joubert syndrome 8. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Specifica
Specifica
ARL13B
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Canine, Rat, Mouse, Human
Q3SXY8, Q640N2
200894, 304037, 487934, 68146
ARL13B Fusion Protein Ag12015
Primary
-20°C
ARL13B
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARL13B, ARL2 like protein 1, ARL2L1, JBTS8
Arl13b
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato