Learn More
ATP1B3 Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 1H9C1, Proteintech
Shop All Proteintech ProductsDescription
The ATP1B3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ATP1B3. This antibody recognizes human antigen. The ATP1B3 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Specifications
| Antigen | ATP1B3 |
| Applications | Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Clone | 1H9C1 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Conjugate | CoraLite Plus 488 |
| Gene Symbols | ATP1B3, ATPB 3, CD298, FLJ29027 |
| Host Species | Mouse |
| Quantity | 100 μL |
| Primary or Secondary | Primary |
| Gene ID (Entrez) | 483 |
| Show More |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.