Learn More
Beschreibung
ATP5J2 Polyclonal specifically detects ATP5J2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ATP5J2 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | ATP synthase f chain, mitochondrial, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit f, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit f, isoform 2, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit F2, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial Fo complex, subunit F2, ATP5JLATP synthase subunit f, mitochondrial, F1F0-type ATPase subunit f, F1Fo-ATP synthase complex Fo membrane domain f subunit, F1Fo-ATPase, F1Fo-ATPase synthase f subunit |
| Gene Symbols | ATP5MF |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:FGAFQRGYYRYYNKYINVKK |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?