Läs mer
Läs mer
BAFFR/TNFRSF13C Antibody (BAFFR/1558), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
BAFFR/TNFRSF13C Monoclonal antibody specifically detects BAFFR/TNFRSF13C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | BAFFR/TNFRSF13C |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | BAFFR/1558 |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | BAFFR;BAFF-R;BROMIX;CD268;CVID4;prolixin;Tumor necrosis factor receptor superfamily member 13C |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human BAFFR/TNFRSF13C protein (Uniprot: Q96RJ3) |
| Purification Method | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?