missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BCL2L12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antigen | BCL2L12 |
|---|---|
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18634698
|
Novus Biologicals
NBP3-00313-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18699936
|
Novus Biologicals
NBP3-00313-50ul |
50 μg |
216.00€
50µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
BCL2L12 Polyclonal antibody specifically detects BCL2L12 in Human samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
| BCL2L12 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 83596 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Bcl-2 related proline-rich protein, bcl2-L-12, BCL2-like 12 (proline rich), bcl-2-like protein 12, Bcl-2-related proline-rich protein, BPR, MGC120313, MGC120314, MGC120315 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human BCL2L12 (Uniprot#: Q9HB09-1; Pro147-Lys227). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto