missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-Bromocinnamaldehyde, 98%, Thermo Scientific™

Product Code. 10741831 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10741831 50 g Glass bottle 50g
10295550 250 g Glass bottle 250g
11964801 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10741831 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 171270500

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 5443-49-2
InChI Key WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Synonym alpha-bromocinnamaldehyde, 2-bromo-3-phenylacrylaldehyde, alphabrocine, 2-bromo-3-phenyl-2-propenal, bromocinnamal, alpha-bromocinnamic aldehyde, ccris 3924, b 37 van, 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl, cinnamaldehyde, alpha-bromo
PubChem CID 5369403
IUPAC Name (Z)-2-bromo-3-phenylprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Br

Spécification

Melting Point 68°C to 72°C
Color Yellow to Ochre
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C9H7BrO
Linear Formula C6H5CH=C(Br)CHO
Quantity 50 g
Molecular Weight (g/mol) 211.058
Formula Weight 211.06
Percent Purity ≥97.5% (GC)
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material alpha-Bromocinnamaldehyde
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.