missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromonitromethane, TRC

Product Code. 30179994
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packungsgröße:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30179994 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179994 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68620525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 563-70-2
Molecular Formula C H2 Br N O2
Molecular Weight (g/mol) 139.94
Synonym Bromonitromethane, Nitrobromomethane, α-Bromonitromethane;
IUPAC Name bromo(nitro)methane
SMILES [O-][N+](=O)CBr

Spezifikation

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Formula Weight 138.9269
Chemical Name or Material Bromonitromethane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.